Få mere at vide
WTW™ Total nitrogen testsæt
Rækkevidde:
0,5 til 15 mg/L
0,5 til 15 mg/L NTotal (120 °C/248 °F, 1 time)
0,5 til 25 mg/L
10 til 150 mg/L
5 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
0.15kg
0.25kg
Pakke med 50
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til testning af nitrogen i vand
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand
- Nitrospektral metode
- Fotometriske testmetoder
- CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt
- Sikre bestemmelser af COD og NTotal i vand
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Nitrospektral |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, overfladevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 9 |
| Rækkevidde | 0,5 til 15 mg/L NTotal (120 °C/248 °F, 1 time) |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid