Få mere at vide
WTW™ Total nitrogen testsæt
Rækkevidde:
0,5 til 15 mg/L
0,5 til 15 mg/L NTotal (120 °C/248 °F, 1 time)
0,5 til 25 mg/L
10 til 150 mg/L
5 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
0.15kg
0.25kg
Pakke med 50
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til testning af nitrogen i vand
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand
- Nitrospektral metode
- Fotometriske testmetoder
- CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt
- Sikre bestemmelser af COD og NTotal i vand
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Chromosulfuric acid oxidation |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, overfladevand |
| Til brug med (udstyr) | For Photoflex™ fotometre |
| Antal prøver | 25 |
| Rækkevidde | 0,5 til 25 mg/L |
| Testmetode | Fotometrisk |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide