Få mere at vide
WTW™ Total nitrogen testsæt
Artikelnummer. 10201595
Rækkevidde:
0,5 til 15 mg/L
0,5 til 15 mg/L NTotal (120 °C/248 °F, 1 time)
0,5 til 25 mg/L
10 til 150 mg/L
5 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
0.15kg
0.25kg
Pakke med 50
Artikelnummer. 10201595
Brand: WTW™ 252018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå præcisionsresultater ved hjælp af CombiCheck Total Nitrogen NTotal celle færdigt testkit til bestemmelse af total nitrogen i spildevand, drikkevand og overfladevand.
  • Forskellige instrumenter til testning af nitrogen i vand
  • Til spildevand, drikkevand, overfladevand
  • Nitrospektral metode
  • Fotometriske testmetoder
  • CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt
  • Sikre bestemmelser af COD og NTotal i vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter DMP
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, overfladevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, spectroFlex fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 9
Rækkevidde 0,5 til 15 mg/L
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nges 00613 .
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, phosphoric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato