Få mere at vide
WTW™ Total nitrogen testsæt
Rækkevidde:
0,5 til 15 mg/L
0,5 til 15 mg/L NTotal (120 °C/248 °F, 1 time)
0,5 til 25 mg/L
10 til 150 mg/L
5 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
0.15kg
0.25kg
Pakke med 50
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til testning af nitrogen i vand
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand
- Nitrospektral metode
- Fotometriske testmetoder
- CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt
- Sikre bestemmelser af COD og NTotal i vand
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | DMP |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, overfladevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, spectroFlex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 9 |
| Rækkevidde | 0,5 til 15 mg/L |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nges 00613 .
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, phosphoric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto