Få mere at vide
Total Kjeldahl nitrogenstandard: TKN @ 1000 mg/L i 1% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Total Kjeldahl Nitrogen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 100 ml |