Få mere at vide
Total Kjeldahl nitrogenstandard: TKN @ 1000 mg/L i 1% HCl
Artikelnummer. 30311360
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30311360 500 ml -
30315813 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30311360 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTOTKJN1K500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Total Kjeldahl Nitrogen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HCl
Mængde 500 ml