Få mere at vide
Amarell™ Total nedsænkningslaboratorietermometre
Artikelnummer. 10549481
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +50 °C
Underafdeling:
1 °C
5 °C
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Længde (metrisk) unitSize
10549481 -50 °C til +50 °C 1 °C 300 mm Hver
10052573 -50 °C til +50 °C 5 °C 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549481 Leverandør Amarell™ Leverandørnr. L33004
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12 778
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 300 mm
Termometer Fyld Toluen
Produkttype Termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +50 °C
Kalibreret Ja
Underafdeling 1 °C