Få mere at vide
Unity Lab Services™ Samlet plejegaranti for Thermo Scientific Køleskabe& Frysere (Ned til -40 °C)
Artikelnummer. 17280404
Skift visning
Varighed:
1 år
Artikelnummer. Varighed
17280404 1 år
1 options
Artikelnummer. 17280404 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. TCWTYLRF
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Total Care Warranty giver en opgradering til fabriksgaranti. Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg.
  • Opgrader en grundlæggende fabriksgaranti med prioriteret teknisk support-svar og hurtigere planlægning på stedet sammen med et årligt forebyggende vedligeholdelsesbesøg
  • 2 hverdages svartid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
  • Inkluderer dele og arbejde, der er dækket af fabriksgarantien for korrigerende vedligeholdelse
  • Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg, inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
  • Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer.
  • Adgang til vidensbase for onlinetjenester
  • Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i vilkårene og betingelserne
  • Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelses- eller korrigerende vedligeholdelsesbesøg
  • Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
  • 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varighed 1 år
Til brug med (udstyr) Køleskabe og frysere (Ned til -40 °C)
Til brug med (applikation) Opgrader til fabriksgaranti
Garanti og servicetilbud Prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Produkttype Total plejegaranti
Garanti Responstid 2 dage (inden for specificeret placering og kriterier)
Garantiservice er ikke inkluderet Opgraderinger til nye softwareversioner