Få mere at vide
Unity Lab Services™ Samlet plejegaranti for Thermo Scientific Bio Sikkerhedsskabe
Artikelnummer. 17260394
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
Biosikkerhedsskab (1,8 m)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17260394 Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m) -
17270394 Biosikkerhedsskab (1,8 m) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17260394 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. TCWTYBSC1
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Total Care Warranty giver en opgradering til fabriksgaranti. Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg.
  • Opgrader en grundlæggende fabriksgaranti med prioriteret teknisk support-svar og hurtigere planlægning på stedet sammen med et årligt forebyggende vedligeholdelsesbesøg
  • 2 hverdages svartid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
  • Inkluderer dele og arbejde, der er dækket af fabriksgarantien for korrigerende vedligeholdelse
  • Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg, inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
  • Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer.
  • Adgang til vidensbase for onlinetjenester
  • Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i vilkårene og betingelserne
  • Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelses- eller korrigerende vedligeholdelsesbesøg
  • Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
  • 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
Til brug med (applikation) Opgrader til fabriksgaranti
Garanti og servicetilbud Prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Produkttype Total plejegaranti
Garanti Responstid 2 dage (inden for specificeret placering og kriterier)
Garantiservice er ikke inkluderet Opgraderinger til nye softwareversioner