Få mere at vide
Unity Lab Services™ Samlet Plejeserviceplan for Thermo Scientific Køleskabe& Frysere (Ned til -40 °C)
Artikelnummer. 17250444
Skift visning
Varighed:
1 Year
Artikelnummer. Varighed
17250444 1 Year
1 options
Artikelnummer. 17250444 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. TLCLRF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Total Care Service Plan giver support efter fabriksgaranti. Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), fuld dækning af reservedele og arbejdskraft og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg.
  • Fortsæt omfattende servicesupport efter fabriksgaranti med hurtigere responstid og proaktiv vedligeholdelse gennem årligt forebyggende vedligeholdelsesbesøg (eller begivenhed)
  • 2 hverdages svartid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
  • Inkluderer ingeniørarbejde, rejser og fabrikscertificerede reservedele, der kræves til korrigerende vedligeholdelse
  • Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
  • Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer
  • Adgang til on-line service vidensbase
  • Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i kontraktvilkårene og -betingelserne
  • Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelses- eller korrigerende vedligeholdelsesbesøg
  • Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
  • 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varighed 1 Year
Til brug med (udstyr) Køleskabe og frysere (Ned til -40 °C)
Til brug med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Garanti og servicetilbud Priority Technical Support, One Preventative Maintenance Visit
Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), hele dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Produkttype Total Care Service Plan
Tjenester ikke inkluderet Opgraderinger til nye softwareversioner
Garanti Responstid 2 dage (inden for specificeret placering og kriterier)
Services inkluderet Fuld dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg