Få mere at vide
Proteintech™ Totalt antistof (IgG og IgM) SARS-CoV-2 N-protein ELISA Kit
Artikelnummer. 16871656 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Prøvetype:
Plasma, Serum
Artikelnummer. Prøvetype
16871656 Plasma, Serum
1 options
Artikelnummer. 16871656 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE3000596T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE30005 er en kvalitativ måling af totalt antistof (IgG og IgM) mod SARS-COV-2 N-protein i serum eller plasma
  • KE30005 er en kvalitativ måling af totalt antistof (IgG og IgM) mod SARS-COV-2 N-protein i serum eller plasma.
  • Princippet i sættet er capture ELISA .
  • Anti-humant antistof er blevet præcoatet på mikropladebrønd.
  • Prøverne eller standarden tilsættes til brønden, efter inkubation vaskes brøndene, og et peberrodsperoxidase-konjugeret anti-N-protein tilsættes til hver brønd.
  • Producerer et komplekst anti-humant antistof og prøve og SARS-CoV-2 N-protein-HRP-konjugeret
  • Efter inkubation vaskes brøndene efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NC_045512
Analyseområde 2 til 128 ng/ml
Certificeringer/compliance ISO 13485
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Immunoassay Kit Grade Mix og match panel
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
UniProt ID P0DTC9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Total antibody(IgG and IgM) SARS-CoV-2 N pr
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine