Få mere at vide
Samlet syretal standard, ASTM D664 (nominel værdi: 0,10 mg KOH/g), 3 x 125 g, Paragon Scientific™
Mængde:
3 x 125 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Syrenummer (TAN) testet og certificeret iht ASTM D664 / IP 177
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ISO 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der giver de mest troværdige certificerede data, der er tilgængelige på verdensplan
- Fuldt sporbar til internationale standarder og lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
- Anvendes typisk i, men ikke begrænset til, analyse af brugte olier og smøremidler
- Leveres som enkelt volumen pakker eller som triple pakker
- Leveres i manipulationssikker glasemballage, der giver sikkerhed for prøvens integritet
- Fremstillet i Storbritannien
- 24 måneders holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 x 125 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- total acid number standard
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.