Få mere at vide
Tosylmethylisocyanid, TRC
Artikelnummer. 30451445
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30451445 50 g
1 options
Artikelnummer. 30451445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT66750050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tosylmethyl Isocyanide
CAS 36635-61-7
Molekylær formel C9H9NO2S
Mængde 50 g
Synonym 1-[(Isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene, (4-Methylphenylsulfonyl)methyl Isocyanide, (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, 4-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, 4-Tolylsulfonylmethyl Isocyanide, Isocyanomethyl p-Tolyl Sulfone, NSC 631633, TOSMIC, p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, p-Toluenesulfonylmethylisonitrile, p-Tosylmethyl Isocyanide, p-Tosylmethyl Isonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
IUPAC navn 1-(isocyanomethylsulfonyl)-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 195.24
Formel vægt 195.0354