Få mere at vide
Tosylcyanid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30456914
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30456914 2.5 g 2.5g
30450554 5 g -
30449879 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT6310002.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19158-51-1
Molekylær formel C8H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 181.21
Synonym 4-Methylbenzenesulfonyl Cyanide, p-Toluenesulfonyl Cyanide, 4-Toluenesulfonyl Cyanide, Tosyl Cyanide, p-Tolylsulfonyl Cyanide
IUPAC navn (4-methylphenyl)sulfonylformonitril
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tosyl Cyanide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Formel vægt 181.0197