missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tosufloxacin tosylate hydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tosufloxacin tosylate hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1400591-39-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H25F3N4O7S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | A-61827 tosylate hydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?