Få mere at vide
Tosedostat, MedChemExpress
Beskrivelse
Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tosedostat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 238750-77-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H30N2O6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CHR-2797 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |