missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tosedostat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482317
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16482317

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY14807

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.

Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Tosedostat
Fysisk form Solid
CAS 238750-77-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30N2O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CHR-2797
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(OC1CCCC1)[C@@H](NC([C@@H]([C@H](O)C(NO)=O)CC(C)C)=O)C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 406.47
Formel vægt 406.47
Procent renhed 98.37%
Grad Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.