Få mere at vide
Torsemide Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Torsemide Carboxylic Acid |
| CAS | 113844-99-8 |
| Molekylær formel | C16H18N4O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-[[3-[[[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-pyridinyl]amino]-benzoic Acid, 3-((3-(N-(Isopropylcarbamoyl)sulfamoyl)pyridin-4-yl)amino)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-10(2)18-16(23)20-26(24,25)14-9-17-7-6-13(14)19-12-5-3-4-11(8-12)15(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)(H2,18,20,23) |
| SMIL | CC(C)NC(NS(C1=CN=CC=C1NC2=CC=CC(C(O)=O)=C2)(=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.4 |
| Formel vægt | 378.0998 |