Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir Plus |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Bredde (metrisk) | 245 mm |
| Materiale | Jomfruelig fiber |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 160 m x 245 mm |
| Format | Centerfeed-rulle |
| Til brug med (udstyr) | Tork Centerfoderdispenser, Tork centerfodringsstartpakke, Tork metalcenterfoderdispenser |
| Vis mere |