Få mere at vide
Tork Virgin Fiber Tørrepapir Plus
Artikelnummer. 10155624 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
160 m x 245 mm
255 mx 235 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10155624 255 mx 235 mm
10348754 160 m x 245 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155624 Leverandør Tork Leverandørnr. 130041
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir Plus
Længde (metrisk) 255 m
Bredde (metrisk) 235 mm
Materiale Virgin Fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001 og EMAS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 255 mx 235 mm
Format Rulle
Til brug med (udstyr) Tork Gulvstativ, Tork Performance Gulvstativ Mobil Hvid, Tork Vægstativ
Emballagemængde 2 ruller
Ply 2-ply