Tekniske data
| Produkttype | Aftørringspapir |
| Længde (metrisk) | 120 m |
| Bredde (metrisk) | 215 mm |
| Materiale | Virgin Fiber |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 14001 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 120 mx 215 mm |
| Format | Mini Center foderrulle |
| Til brug med (udstyr) | Tork Bærbart Mini Center feed Disp tilbehør, Tork Bærbart Mini Center feed Disp tilbehør, Tork Center foder dispenser, Tork Center feed startpakke, Tork Metal Center foder Dispenser |
| Vis mere |