Beskrivelse
- Suit tough environments and tight spaces with robust dispenser and small footprint
- Save staff time with simple to use one-handed operation
- Minimise cross-contamination with free flow dispensing allowing users to take as much as needed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mini Centrefeed Dispenser |
| Farve | White, Blue |
| Længde (engelsk) | 7.047 in. |
| Længde (metrisk) | 179 mm |
| Bredde (engelsk) | 8.031 in. |
| Bredde (metrisk) | 204 mm |
| Højde (engelsk) | 13.6 in. |
| Højde (metrisk) | 347 mm |
| Holder | Wipes |
| Materiale | ABS |
| Vis mere |