Få mere at vide
Tork Matic Virgin Fibre Håndklæderulle
Artikelnummer. 10287304 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 mx 210 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10287304 150 mx 210 mm
1 options
Artikelnummer. 10287304 Leverandør Tork Leverandørnr. 290067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.18 DKK
    756.65 DKK / 6 ruller
    Spare 65.53 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Produkttype Håndklæde
Længde (metrisk) 150 m
Bredde (metrisk) 210 mm
Materiale Virgin Fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001 og EMAS
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 150 mx 210 mm
Format Rulle
Til brug med (udstyr) Tork Tilbehørsrecessenhed til H1/B1
Emballagemængde 6 Rulle
Ply 2-ply