Få mere at vide
Tork Kraftigt tørrepapir
Artikelnummer. 10185634 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
340 m x 36,9 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10185634 340 m x 36,9 cm
1 options
Artikelnummer. 10185634 Leverandør Tork Leverandørnr. 130070
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Produkttype Kraftig aftørringspapir
Længde (metrisk) 340 m
Bredde (metrisk) 37 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance Fødevarekontakt godkendt
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 340 m x 36,9 cm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Multifunktionel - klarer de fleste aftørringsopgaver, God olie- og vandoptagelse, Stærk når den er våd
Ply 2-ply