Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (metrisk) | 152 m |
| Bredde (metrisk) | 320 mm |
| Materiale | Cellulose, polypropylen, polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, ISO 14001 og EMAS |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 152 m x 320 mm |
| Format | Rulle |
| Til brug med (udstyr) | Tork Tilbehørsspandsholder, Tork Gulvstativ, Tork Performance Gulvstativ Mobil Hvid, Tork Vægstativ |
| Vis mere |