Få mere at vide
SCA Hygiene Products™ Tork™ Grundlæggende papirer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000760 Shop alle Tork produkter
Dimensioner (L x B):
120m x 21,5 cm
300m x 20 cm
Artikelnummer. 10746601
Brand: SCA Hygiene Products™ 120123
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Universal viskere
Længde (metrisk) 120 m
Bredde (metrisk) 21.5 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance Fødevarekontakt godkendt
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 120m x 21,5 cm
Format Mini Centrefeed Roll
Til brug med (applikation) Ideel til områder med stort forbrug
Ply 1-ply