Få mere at vide
Tork Grundlæggende artikler
Artikelnummer. 10398964 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
120m x 21,5 cm
300m x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10398964 300m x 20 cm
10746601 120m x 21,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398964 Leverandør Tork Leverandørnr. 120155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 DKK
    557.31 DKK / 6 ruller
    Spare 14.69 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Produkttype Universal viskere
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (metrisk) 20 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Certificeringer/compliance Fødevarekontakt godkendt
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 300m x 20 cm
Til brug med (applikation) Ideel til områder med stort forbrug
Ply 1-ply