Få mere at vide
Emma Safety Footwear Torino sikkerhedssko
Artikelnummer. 13214454
Størrelse:
40
41
46
48
Artikelnummer. 13214454
Brand: Emma Safety Footwear MM13509041
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den formelt stylede businesssko, der beskytter fødderne oppefra og nede med vandafvisende læderoverdel, nul penetration indersål og en stålsikkerhedståkappe. Specielt designet til at stå, gå og løbe lejligheder.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Nitrilgummi varmebestandig ydersål
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Torino
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder
Størrelse 41
Tå materiale Stål