Få mere at vide
Emma Safety Footwear Torino sikkerhedssko
Artikelnummer. 13204454
Skift visning
Størrelse:
40
41
46
48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
13204454 40
13214454 41
13264454 46
13284454 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13204454 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM13509040
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den formelt stylede businesssko, der beskytter fødderne oppefra og nede med vandafvisende læderoverdel, nul penetration indersål og en stålsikkerhedståkappe. Specielt designet til at stå, gå og løbe lejligheder.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Nitrilgummi varmebestandig ydersål
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Torino
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder
Størrelse 40
Tå materiale Stål