Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Torin 2
Beskrivelse
Potent and selective mTOR inhibitor (IC50 = 2.1 nM). Displays 800-fold cellular selectivity for mTOR over PI3K (cellular EC50 values are 0.25 and 200 nM for mTOR and PI3K respectively). Activates autophagy. Orally available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Torin 2 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 432.4 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.406 |