missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Toremifene Citrate, TRC

Artikelnummer. 30007721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007721 50 mg
30003231 25 mg
30003616 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT54750050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 89778-27-8
Molekylær formel C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 598.08
Synonym Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine, 2-[4-(4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), FC 1157a, Fareston, NK 622, NSC 613680, Toremifene citrate
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-4-chloro-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Toremifene Citrate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-16H,17-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
Formel vægt 597.2129
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.