missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Torcetrapib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Torcetrapib |
| CAS | 262352-17-0 |
| Molekylær formel | C26H25F9N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,4S)-4-[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](methoxycarbonyl)amino]-2-ethyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-1(2H)-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (-)-Torcetrapib, CP 529414 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25F9N2O4/c1-4-18-12-21(19-11-15(24(27,28)29)6-7-20(19)37(18)23(39)41-5-2)36(22(38)40-3)13-14-8-16(25(30,31)32)10-17(9-14)26(33,34)35/h6-11,18,21H,4-5,12-13H2,1-3H3/t18-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)N1[C@H](CC)C[C@H](N(Cc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC)c3cc(ccc13)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | ethyl (2R,4S)-4-[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl-methoxycarbonylamino]-2-ethyl-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-kinolin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 600.47 |
| Formel vægt | 600.1671 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?