Få mere at vide
Toray Carbon Paper, TGP-H-60, 19x19cm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402227
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Emballage:
Cardboard Box
Artikelnummer. Mængde Emballage
15402227 1 Ea. Cardboard Box
1 options
Artikelnummer. 15402227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045356.KS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1261.21 DKK
    1134.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.56 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-42-5 | C | 12.01 g/mol
Toray Carbon Paper, TGP-H-60 bruges som et gasdiffusionslag i brændselscelleapplikationer. Det er velegnet til brug som et katalysatorbaglag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toray Carbon Paper
CAS 7782-42-5
Emballage Cardboard Box
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Mængde 1 Ea.
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn kulstof
Molekylvægt (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594