Få mere at vide
Toray Carbon Paper, PTFE behandlet, TGP-H-60, 19x19cm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462227
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Emballage:
Cardboard Box
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15462227 1 Ea. Cardboard Box Hver
1 options
Artikelnummer. 15462227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045365.KS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.25 DKK
    1309.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-42-5 | C | 12.01 g/mol
Toray Carbon Paper, PTFE behandlet, TGP-H-60 bruges som et gasdiffusionslag i brændselscelleapplikationer. Det er velegnet til brug som et katalysatorbaglag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toray Carbon Paper
CAS 7782-42-5
Emballage Cardboard Box
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Mængde 1 Ea.
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn kulstof
Molekylvægt (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594