Få mere at vide
Torasemide EP Urenhed E, Mikromol™
Artikelnummer. 30051003
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051003 25 mg
17943346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051003 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1283.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Torasemide EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
CAS 72810-57-2
Analyt- eller komponentnavne ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H17 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide Imp. E (EP), Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP), Torasemide, Anhydrous Impurity E, Torasemide Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
SMIL CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC navn ethyl N-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylcarbamat.
Molekylvægt (g/mol) 335.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 335,094 g/mol