Få mere at vide
Torasemide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327040
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30327040 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30327040 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17602700
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Torasemide
CAS 56211-40-6
Analyt- eller komponentnavne Torasemide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H20 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
SMIL CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC navn 1-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea
Molekylvægt (g/mol) 348.42
Mængde 50 mg
Formel vægt 348.1256 g/mol