Få mere at vide
Torasemide, Anhydrous, Mikromol™
Artikelnummer. 17931016
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17931016 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17931016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1283.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Torasemide, Anhydrous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Torasemide
CAS 56211-40-6
Analyt- eller komponentnavne Torasemide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
SMIL CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC navn 1-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea
Molekylvægt (g/mol) 348.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 348.1256 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.