Få mere at vide
Topotecan, MedChemExpress
Beskrivelse
Topotecan (SKF 104864A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Topotecan |
| CAS | 123948-87-8 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H23N3O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | SKF 104864A NSC 609669 |
| SMIL | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.45 |
| Formel vægt | 421.45 |
| Grad | Research |
| Vis mere |