Få mere at vide
Topotecan hydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30459370
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30459370 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30459370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1330.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Topotecan hydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Analyt- eller komponentnavne Topotecan Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H23 N3 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-, monohydrochloride, (4S)- (9CI), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-, monohydrochloride, (S)-, (S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[l,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione monohydrochloride, Hycamtin, NSC 609669, Nogitecan hydrochloride, SKF 104864A, SKFS 104864A, Topotecan chlorohydrate, Topotecan hydrochloride, Xinze, SKF-S-104864-A, SKF-S-104864, SKF-S-106567
InChI formel InChI=1S/C23H23N3O5.ClH/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t23-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 457.91
Mængde 250 mg
Formel vægt 457,1404 g/mol