Få mere at vide
IKA™ Topolino™ Magnetisk mini-omrører
Artikelnummer. 10309063 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen:
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10309063 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10309063 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003368000
Støt din forskning inden for sundhedsvidenskab
Brug rabatkode 28030
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Blander mængder op til 250 ml. IKA™ Toplino™ Magnetisk Mini-omrører har en holdbar, børsteløs motor, med trinløst justerbart hastighedsområde og høj magnetisk forbindelse.
  • Holdbar, børsteløs motor
  • Kontinuerligt justerbart hastighedsområde
  • Høj magnetisk forbindelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 300 til 1800 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Polypropylen
Volumen 250 ml
Spænding 100 til 240 V
Watt 10 w
Højde (metrisk) 37 mm
Længde (metrisk) 95 mm
Toppladediameter (metrisk) 80 mm
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Garanti og servicetilbud 24 måneder
Model- Topolino
Motortype Børsteløs
Beskyttelsesklasse IP21
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Magnetisk mini-omrører
Vægt (metrisk) 0.32 kg