Beskrivelse
- Holdbar, børsteløs motor
- Kontinuerligt justerbart hastighedsområde
- Høj magnetisk vedhæftning
- Bærbar drift med lang driftstid (8 til 12 timer)
- Kort opladningstid (2 til 3 timer)
- Standard udskiftelige genopladelige AA-batterier
- Valgfri strømtilstand: a) Strømfri med standard batterier, b) Med medfølgende netadapter (uden batterier), c) Kombineret net-/batteridrift (med batterier monteret)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 300 til 1800 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Volumen | 250 ml |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 9 w |
| Diameter (metrisk) | 140/40 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Højde (metrisk) | 37 mm |
| Bredde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |