Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Komplet PCR Cloning Kit, uden kompetente celler
Antal reaktioner:
10 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
20 reaktioner
Beskrivelse
- De TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit indeholder alle de nødvendige elementer til effektiv kloning af ekstra lange PCR-produkter (op til 13 kb).
- Sættet bruger den lineariserede og topoisomerase 1-aktiverede pCR™-XL-2-TOPO™ vektor, som er kompatibel med kloningen af stumpende PCR-fragmenter. Amplifikation af lange PCR-fragmenter aktiveres af Platinum™ SuperFi™ Grøn PCR Master Mix, som er inkluderet i sættet.
- Topoisomerase I-aktivering af vektoren tillader PCR-produkter at blive ligeret på kun 5 minutter på din –bænk, hvilket resulterer i høj kloningseffektivitet (op til 90 % positive rekombinanter med 10 kb-fragmenter).
- ccdB-gen for positiv selektion
- EcoR I-sted, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
- Ampicillin- og kanamycin-resistensgener til dit valg af selektion i E. coli
- T7-promotor/priming-sted for in vitro RNA-transkription og sekventering
- T7, T3 og M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering
- TOPO XL-2 PCR-kloningskit indeholdende pCR-XL-2-TOPO-vektoren
- Platin SuperFi Grøn PCR Master Mix —med en korrekturlæsende DNA-polymerase (> 100X troskab i forhold til Taq ) med høj processivitet og en tæthedsgradient til at generere nøjagtige, lange PCR-amplikoner, der er klar til at blive indlæst på en agarosegel til gelekstraktion
- PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit —designet til at rense DNA-fragmenter fra agarosegeler eller direkte PCR-oprensning ved hjælp af en silica-baseret spin-patron i< 30 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | Ikke inkluderet |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Kloningsmetode | Zero Blunt TOPO |
| Indhold og opbevaring | Æske 1: Opbevares ved -5 til -30 °C. • pCR XL-2-TOPO vektor • Saltopløsning • T3 Primer • T7 Primer • XL kontrol PCR skabelon • XL Control PCR Primere • Platin SuperFi Grøn PCR Master Mix • SuperFi GC Enhancer • Nukleasefrit vand Æske 2: Opbevares ved stuetemperatur. • Gel solubiliseringsbuffer (L3) • Bindingsbuffer (B2) • Vaskebuffer (W1) • Elueringsbuffer (E1) • PureLink Rengøringssøjler (i vaskerør) • PureLink Genvindings-/elueringsrør |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | PCR-kloning |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | TOPO |
| Produkttype | Kloningssæt |
| Promotor | T3, T7 |
| Vis mere |