Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Komplet PCR Cloning Kit, uden kompetente celler
Artikelnummer. 17176458
Skift visning
Antal reaktioner:
10 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
17176458 10 reaktioner 10 reaktioner
17186458 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17176458 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K804010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 DKK
    2905.65 DKK / 10 reaktioner
    Spare 89.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Komplet PCR-kloningskit indeholder alle de nødvendige elementer til effektiv kloning af ekstra lange PCR-produkter
  • De TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit indeholder alle de nødvendige elementer til effektiv kloning af ekstra lange PCR-produkter (op til 13 kb).
  • Sættet bruger den lineariserede og topoisomerase 1-aktiverede pCR™-XL-2-TOPO™ vektor, som er kompatibel med kloningen af stumpende PCR-fragmenter. Amplifikation af lange PCR-fragmenter aktiveres af Platinum™ SuperFi™ Grøn PCR Master Mix, som er inkluderet i sættet.
  • Topoisomerase I-aktivering af vektoren tillader PCR-produkter at blive ligeret på kun 5 minutter på din –bænk, hvilket resulterer i høj kloningseffektivitet (op til 90 % positive rekombinanter med 10 kb-fragmenter).
  • ccdB-gen for positiv selektion
  • EcoR I-sted, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
  • Ampicillin- og kanamycin-resistensgener til dit valg af selektion i E. coli
  • T7-promotor/priming-sted for in vitro RNA-transkription og sekventering
  • T7, T3 og M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering
  • TOPO XL-2 PCR-kloningskit indeholdende pCR-XL-2-TOPO-vektoren
  • Platin SuperFi Grøn PCR Master Mix —med en korrekturlæsende DNA-polymerase (> 100X troskab i forhold til Taq ) med høj processivitet og en tæthedsgradient til at generere nøjagtige, lange PCR-amplikoner, der er klar til at blive indlæst på en agarosegel til gelekstraktion
  • PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit —designet til at rense DNA-fragmenter fra agarosegeler eller direkte PCR-oprensning ved hjælp af en silica-baseret spin-patron i< 30 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme Ikke inkluderet
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetode Zero Blunt TOPO
Indhold og opbevaring Æske 1: Opbevares ved -5 til -30 °C.
• pCR XL-2-TOPO vektor
• Saltopløsning
• T3 Primer
• T7 Primer
• XL kontrol PCR skabelon
• XL Control PCR Primere
• Platin SuperFi Grøn PCR Master Mix
• SuperFi GC Enhancer
• Nukleasefrit vand
Æske 2: Opbevares ved stuetemperatur.
• Gel solubiliseringsbuffer (L3)
• Bindingsbuffer (B2)
• Vaskebuffer (W1)
• Elueringsbuffer (E1)
• PureLink Rengøringssøjler (i vaskerør)
• PureLink Genvindings-/elueringsrør
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 10 reaktioner
Produktlinje TOPO
Produkttype Kloningssæt
Promotor T3, T7
Mængde 10 reaktioner
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Vektor pCR-XL-2-TOPO