Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, uden kompetente celler
Beskrivelse
Indeholder
Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO vektor, PCR-buffer, Saltopløsning, dNTP'er, Kontrolskabelon, M13 fremadgående og reverse primere, Kontrol PCR-primere, Sterilt vand
Inkluderer pCR™II-TOPO TA-vektor med dobbelte T7- og SP6-promotorer. Ved at eliminere tidskrævende og kedelig kloning af restriktionssteder, TOPO kloning er den mest pålidelige kloningsmetode, der byder på en 5-minutters kloningsreaktion og 3-trins protokol og giver op til 95 % rekombinanter. Modstandsdygtig over for Kanamycin (KanR) andZeocin™ (ZeoR)
Sættets muligheder: TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits
TOPO TA Cloning Dual Promoter-sæt kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
- Generel kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
- Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ celler (kat. nr. K4660-01, K4660-40)
- Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4620-01, K4620-40)
- Hurtig vækst: Mach1™ -T1R kemisk kompetent E. coli (kat. nr. K4610-20)
- Repressor/induktionsbehov: TOP10F' celler (kat. nr. K4650-01, K4650-40)
- Giv dine egne celler (kat. nr. 450640 og 452640)
- 3'-T udhæng til direkte ligering af Taq-amplificerede PCR-produkter
- T7 og SP6 promotorer til effektiv in vitro transkription
- M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
- 16 praktiske restriktionssteder, inklusive Eco RI, der flankerer dit indlæg til efterfølgende excision eller subkloning
- Kanamycin- og ampicillinresistens til dit valg af valg i E. coli
- Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Kloningsmetode | TOPO™ -TA |
| Indhold og opbevaring | Boks 1: • Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor • PCR buffer • Saltopløsning • dNTP'er • Kontrol skabelon • M13 frem og tilbage primere • Kontrol PCR primere • Sterilt vand Opbevares ved -5 til -30 °C. Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | Kloning og efterfølgende in vitro transkription |
| Inkluderer | Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor; PCR-buffer; Saltopløsning; dNTP'er; Kontrol skabelon; M13 frem og tilbage primere; Kontrol PCR primere; Sterilt vand |
| Produktlinje | TOPO |
| Produkttype | TA Cloning Kit |
| Promotor | T7, SP6 |
| Mængde | 10 reaktioner |
| Vis mere |