Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, uden kompetente celler
Artikelnummer. 15751927
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15751927 10 reaktioner Hver
11503837 25 reaktioner 25 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15751927 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 452640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 DKK
    2424.65 DKK / 10 reaktioner
    Spare 210.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO vektor, PCR-buffer, Saltopløsning, dNTP'er, Kontrolskabelon, M13 fremadgående og reverse primere, Kontrol PCR-primere, Sterilt vand
Includes the pCR™II-TOPO TA vector with dual T7 and SP6 promoters. By eliminating time-consuming and tedious restriction site cloning, TOPO cloning is the most reliable cloning method, featuring a 5-minute cloning reaction and 3-step protocol, and yielding up to 95% recombinants.
Inkluderer pCR™II-TOPO TA-vektor med dobbelte T7- og SP6-promotorer. Ved at eliminere tidskrævende og kedelig kloning af restriktionssteder, TOPO kloning er den mest pålidelige kloningsmetode, der byder på en 5-minutters kloningsreaktion og 3-trins protokol og giver op til 95 % rekombinanter. Modstandsdygtig over for Kanamycin (KanR) andZeocin™ (ZeoR)
Sættets muligheder: TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits
TOPO TA Cloning Dual Promoter-sæt kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
  • Generel kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ celler (kat. nr. K4660-01, K4660-40)
  • Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4620-01, K4620-40)
  • Hurtig vækst: Mach1™ -T1R kemisk kompetent E. coli (kat. nr. K4610-20)
  • Repressor/induktionsbehov: TOP10F' celler (kat. nr. K4650-01, K4650-40)
  • Giv dine egne celler (kat. nr. 450640 og 452640)
  • 3'-T udhæng til direkte ligering af Taq-amplificerede PCR-produkter
  • T7 og SP6 promotorer til effektiv in vitro transkription
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • 16 praktiske restriktionssteder, inklusive Eco RI, der flankerer dit indlæg til efterfølgende excision eller subkloning
  • Kanamycin- og ampicillinresistens til dit valg af valg i E. coli
  • Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt vand
Opbevares ved -5 til -30 °C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) Kloning og efterfølgende in vitro transkription
Inkluderer Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor; PCR-buffer; Saltopløsning; dNTP'er; Kontrol skabelon; M13 frem og tilbage primere; Kontrol PCR primere; Sterilt vand
Produktlinje TOPO
Produkttype TA Cloning Kit
Promotor T7, SP6
Mængde 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer