Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, uden kompetente celler
Artikelnummer. 11503837
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11503837 25 reaktioner 25 reaktioner
15751927 10 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11503837 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 450640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.00 DKK
    3224.65 DKK / 25 reaktioner
    Spare 280.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor; PCR-buffer; Saltopløsning; dNTP'er; Kontrol skabelon; M13 frem og tilbage primere; Kontrol PCR primere; Sterilt vand
Includes the pCR™II-TOPO TA vector with dual T7 and SP6 promoters. By eliminating time-consuming and tedious restriction site cloning, TOPO cloning is the most reliable cloning method, featuring a 5-minute cloning reaction and 3-step protocol, and yielding up to 95% recombinants.
Inkluderer pCR™II-TOPO TA-vektor med dobbelte T7- og SP6-promotorer. Ved at eliminere tidskrævende og kedelig kloning af restriktionssteder, TOPO kloning er den mest pålidelige kloningsmetode, der byder på en 5-minutters kloningsreaktion og 3-trins protokol og giver op til 95 % rekombinanter. Modstandsdygtig over for Kanamycin (KanR) andZeocin™ (ZeoR)
Sættets muligheder: TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits
TOPO TA Cloning Dual Promoter-sæt kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
  • Generel kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ celler (kat. nr. K4660-01, K4660-40)
  • Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4620-01, K4620-40)
  • Hurtig vækst: Mach1™ -T1R kemisk kompetent E. coli (kat. nr. K4610-20)
  • Repressor/induktionsbehov: TOP10F' celler (kat. nr. K4650-01, K4650-40)
  • Giv dine egne celler (kat. nr. 450640 og 452640)
  • 3'-T udhæng til direkte ligering af Taq-amplificerede PCR-produkter
  • T7 og SP6 promotorer til effektiv in vitro transkription
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • 16 praktiske restriktionssteder, inklusive Eco RI, der flankerer dit indlæg til efterfølgende excision eller subkloning
  • Kanamycin- og ampicillinresistens til dit valg af valg i E. coli
  • Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt vand
Opbevares ved -5 til -30 °C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Produktlinje TOPO
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, SP6
Mængde 25 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Vektor TOPO-TA vektorer