Få mere at vide
Topiramat, TRC
Artikelnummer. 30010448
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010448 50 mg
17981655 1 g
17953775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT54025050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97240-79-4
Molekylær formel C12 H21 N O8 S
Molekylvægt (g/mol) 339.36
Synonym Topiramate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) β-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) β-D-fructopyranose sulfamate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax
IUPAC navn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methylsulfamat
SMIL CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Topiramate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formel vægt 339.0988
Procent renhed >95%