missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Topiramate-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Topiramate-D12 |
| CAS | 1279037-95-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H12 H9 N O8 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Topiramate-D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1(O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(O[C@H]3[C@@H]2O1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrakis(trideuteriomethyl)-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',4'-d]pyran-3a-yl]methyl sulfamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.44 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?