Få mere at vide
Topiramat, 98%
Artikelnummer. 15395058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15395058 5 g 5g
15385058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395058 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456190050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 97240-79-4 | C12H21NR.8S | 339,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97240-79-4
Molekylær formel C12H21NO8S
Molekylvægt (g/mol) 339.36
InChI nøgle KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
Synonym topiramate, topamax, epitomax, topamax sprinkle, tipiramate, topiramatum, tipiramato, topiramato, tipiramate french, tipiramato spanish
PubChem CID 5284627
ChEBI CHEBI:63631
IUPAC navn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
SMIL CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Topiramate
Smeltepunkt 125,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 339.36
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Topiramate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.