Få mere at vide
Topilutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460238 5 mg
16417778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19470
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Topilutamide is a topical nonsteroidal antiandrogen (NSAA).
Topilutamide is a topical nonsteroidal antiandrogen (NSAA).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Topilutamide
Fysisk form Solid
CAS 260980-89-0
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H11F6N3O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym BP766 Fluridil
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (372.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)C(C)(O)CNC(C(F)(F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 403.23
Formel vægt 403.23
Procent renhed 99.3%