Få mere at vide
TopFluor Cholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TopFluor Cholesterol |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H51BF2N2O/c1-21(8-10-29-33-22(2)18-24(4)40(33)37(38,39)41-25(5)19-23(3)34(29)41)30-12-13-31-28-11-9-26-20-27(42)14-16-35(26,6)32(28)15-17-36(30,31)7/h9,18-19,21,27-28,30-32,42H,8,10-17,20H2,1-7H3/t21-,27+,28+,30-,31+,32+,35+,36-/m1/s1 |
| Formel vægt | 576.4063 |